Läs mer
Morfolin-2-ylmetyl-karbaminsyra tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10238903
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10238903 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10602685 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10238903 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08372DA
Kemiska identifierare
CAS 173341-02-1
Molekylformel C10H20N2O3
Molekylvikt (g/mol) 216.28
MDL-nummer MFCD06808588,MFCD12545849,MFCD12545850
InChI-nyckel IYHJNCQAADULQE-UHFFFAOYNA-N
Synonym tert-butyl morpholin-2-ylmethyl carbamate, tert-butyl morpholin-2-ylmethylcarbamate, 2-n-boc-aminomethylmorpholine, tert-butyl n-morpholin-2-ylmethyl carbamate, tert-butyl morpholin-2-yl methyl carbamate, morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-2-morpholinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-morpholinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-morpholine-2-methanamine, 2-n-boc-aminomethyl morpholine
PubChem CID 19081107
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
IUPAC-namn tert-butyl-N-(morfolin-2-ylmetyl)karbamat
Kvantitet 1 g
Formel vikt 216.28
Procent renhet 97%