Learn More
Morfolin-2-ylmetyl-karbaminsyra tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(morfolin-2-yl)metyl]karbamat |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 216.28 |
| Procent renhet | 97% |