Läs mer
Morpholin-4-yl Acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Morpholin-4-yl Acetic Acid |
| CAS | 3235-69-6 |
| Molekylformel | C6H11NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(4-Morpholinyl)acetic Acid, 2-(Morpholino)acetic Acid, 4-Morpholinoacetic Acid, N-(Carboxymethyl)morpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3/c8-6(9)5-7-1-3-10-4-2-7/h1-5H2,(H,8,9) |
| LEDER | O=C(CN1CCOCC1)O |
| IUPAC-namn | 2-morpholinoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vikt | 145.07 |