Läs mer
Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Produktkod. 30319753
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319753 0.5 g 0.5g
30315487 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319753 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND18950.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholine D8
CAS 342611-02-3
Molekylformel C4 2H8 H N O
Kvantitet 0.5 g
Synonym Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
InChI formel InChI=1 S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
LEDER [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorpholine
Molekylvikt (g/mol) 95.17
Formel vikt 95.1186 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity