Läs mer
Morpholine-4-carbaldehyde, Mikromol™
Produktkod. 30051089
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051089 100 mg
1 options
Produktkod. 30051089 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0267.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Morpholine-4-carbaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material morpholine-4-carbaldehyde
CAS 4394-85-8
Analyt- eller komponentnamn morpholine-4-carbaldehyde
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Molsidomine Imp. D (EP), Molsidomine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
LEDER O=CN1CCOCC1
IUPAC-namn morpholine-4-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 115.0633 g/mol