Läs mer
Morfolin-4-karbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10295604
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295604 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10492444 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10125343 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10295604 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RB00140CB
Kemiska identifierare
CAS 14294-10-1
Molekylformel C5H10N2OS
Molekylvikt (g/mol) 146.21
MDL-nummer MFCD00178434
InChI-nyckel GSLBUBZXFUYMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinecarbothioamide, 1-morpholinethiocarboximide, 4-morpholinethiocarboxamide, morpholine-4-carbothioic acid amide, aminomorpholin-4-ylmethane-1-thione, thiocarbamoylmorpholine, morpholine-4-carbothioicacidamide, 4-amino thiocarbonyl morpholine
PubChem CID 2393544
IUPAC-namn morfolin-4-karbotioamid
LEDER NC(=S)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholine-4-carbothioamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 146.21
Procent renhet 97%