Läs mer
Morfonin-4-karboxamidinhydrobromid, 98 %
Produktkod. 11438867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438867 5 g 5g
11448867 25 g 25g
11450421 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19985.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 157415-17-3 | C5H12BrN3O | 210,075 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en aktiv farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 157415-17-3
Molekylformel C5H12BrN3O
Molekylvikt (g/mol) 210.075
MDL-nummer MFCD00051994
InChI-nyckel IOHSDHMCZXCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, morpholinoformamidine hydrobromide, 4-morpholinylformamidine hydrobromide, morpholine-4-carboxamidine hydrobromide, 4-morpholinecarboximidamide, monohydrobromide, acmc-20adpt, morpholine-4-carboxamidine, bromide, morpholin-4-carboxamidine hydrobromide
PubChem CID 2806564
IUPAC-namn morfolin-4-karboximidamid; hydrobromid
LEDER C1COCCN1C(=N)N.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide
Smältpunkt ∼155°C to 165°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 7389038
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 210.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.