Läs mer
morfolin-4-karboximidamidhydrojodid, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 257.07 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |