Läs mer
morfolin-4-karboximidamidhydrojodid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10463163
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10463163 1 g 1g
10095182 250 mg 250mg
10492484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10463163 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00640DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 102392-87-0
Molekylformel C5H12IN3O
Molekylvikt (g/mol) 257.075
InChI-nyckel LJQSGLRGQQZIMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine-4-carboximidamide hydroiodide, c5h11n3o.hi, morpholine-4-carboxamidine, iodide, morpholine-4-carboxamidine hydroiodide
PubChem CID 2778396
IUPAC-namn morfolin-4-karboximidamid; hydrojodid
LEDER C1COCCN1C(=N)N.I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.07
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk