Läs mer
morfolin-4-karboximidamidhydrojodid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10492484
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10492484 5 g 5g
10095182 250 mg 250mg
10463163 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10492484 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00640DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 102392-87-0
Molekylformel C5H12IN3O
Molekylvikt (g/mol) 257.075
InChI-nyckel LJQSGLRGQQZIMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine-4-carboximidamide hydroiodide, c5h11n3o.hi, morpholine-4-carboxamidine, iodide, morpholine-4-carboxamidine hydroiodide
PubChem CID 2778396
IUPAC-namn morfolin-4-karboximidamid; hydrojodid
LEDER C1COCCN1C(=N)N.I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 257.07
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk