Läs mer
Morpholine, 99+%, extra pure
Produktkod. 10282502 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10282502 5 mL Glasflaska 5ml
10397900 1 L Glasflaska 1 L
10225920 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10185633 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10282502 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158680050
Request Bulk or Custom Format
Morpholine, 99+%, C4H9NO, CAS Number-110-91-8, 1-oxa-4-azacyclohexane, diethyleneimide oxide, diethylene imidoxide, diethylene oximide, diethylenimide oxide, drewamine, p-isoxazine, tetrahydro, tetrahydro-1,4-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, tetrahydro-p-oxazine, 1L, 99% min. (GC), 27, 5 | CAS: 110-91-8 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-91-8
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00005972
InChI-nyckel YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
IUPAC-namn morfolin
LEDER C1COCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholine
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -5.0°C
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 126.0°C to 130.0°C
Flampunkt 32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4530 to 1.4550
Kvantitet 5 mL
Beilstein 27, 5
Fieser 01,705; 11,352; 13,14
Merck Index 15, 6362
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil
Viskositet 2.23 mPa.s (20°C)
Formel vikt 87.12
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Morpholine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.