Läs mer
Morpholine, 99+%, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10498600 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10498600 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10498600 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/5750/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 110-91-8
Smältpunkt -5°C
Färg Colorless
Kokpunkt 126°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C4H9NO
MDL-nummer MFCD00005972
Kvantitet 500 mL
Synonym 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
InChI-nyckel YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1
IUPAC-namn morpholine
Molekylvikt (g/mol) 87.12
PubChem CID 8083
Ångdensitet 3
ChEBI CHEBI:34856
Viskositet 2.23cp at 20°C
Formel vikt 87.12g/mol
Ångtryck 11mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Morpholine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.