Läs mer
Morfolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434153
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434153 500 g 500g
11424153 100 g 100g
11444153 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434153 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10355.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-91-8 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Morfolin är en vanlig tillsats för pH-justering i både fossila bränslen och kärnkraftverks ångsystem. Det används i stor utsträckning i organisk syntes som en byggsten i framställningen av antibiotikumet linezolid, anticancermedlet gefitinib och det smärtstillande medlet dextromoramid. Det används också som lösningsmedel i kemiska reaktioner och vid framställning av enaminer. Vidare fungerar det som ett kemiskt emulgeringsmedel vid vaxning av frukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Morfolin är en vanlig tillsats för pH-justering i både fossila bränslen och kärnkraftverks ångsystem. Det används i stor utsträckning i organisk syntes som en byggsten i framställningen av antibiotikumet linezolid, anticancermedlet gefitinib och det smärtstillande medlet dextromoramid. Det används också som lösningsmedel i kemiska reaktioner och vid framställning av enaminer. Vidare fungerar det som ett kemiskt emulgeringsmedel vid vaxning av frukt.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-91-8
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00005972
InChI-nyckel YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
IUPAC-namn morfolin
LEDER C1COCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholine
Smältpunkt °C to 5°C
Densitet 1.007 g/mL
Kokpunkt 129°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2054
Beilstein 102549
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,6277
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 87.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Morpholine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Morpholine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.