Läs mer
Morpholine, 99 %
Beskrivning
Morfolin är en vanlig tillsats för pH-justering i både fossila bränslen och kärnkraftverks ångsystem. Det används i stor utsträckning i organisk syntes som en byggsten i framställningen av antibiotikumet linezolid, anticancermedlet gefitinib och det smärtstillande medlet dextromoramid. Det används också som lösningsmedel i kemiska reaktioner och vid framställning av enaminer. Vidare fungerar det som ett kemiskt emulgeringsmedel vid vaxning av frukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Morfolin är en vanlig tillsats för pH-justering i både fossila bränslen och kärnkraftverks ångsystem. Det används i stor utsträckning i organisk syntes som en byggsten i framställningen av antibiotikumet linezolid, anticancermedlet gefitinib och det smärtstillande medlet dextromoramid. Det används också som lösningsmedel i kemiska reaktioner och vid framställning av enaminer. Vidare fungerar det som ett kemiskt emulgeringsmedel vid vaxning av frukt.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Morpholine |
| Smältpunkt | -5 °C |
| Densitet | 1.007 |
| Kokpunkt | 129 °C |
| Flampunkt | 35 °C (95 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Aminliknande |
| Brytningsindex | 1.454 |
| Kvantitet | 2500 g |
| UN-nummer | UN2054 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Morpholine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Morpholine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.