Läs mer
Morpholine-d9, CDN
Produktkod. 30309648
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30309648 0.1 g 0.1g
30322270 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309648 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND59400.1G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholine-D9
CAS 203578-31-8
Molekylformel C4 D9 N O
Kvantitet 0.1 g
Synonym Morpholine-d9 (9 CI), 2,2,3,3,4,5,5,6,6-Nonadeuteriomorpholine, Morpholine-D9
InChI formel InChI=1 S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD
LEDER [2 H]N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,5,5,6,6-nonadeuteriomorpholine
Molekylvikt (g/mol) 96.176
Formel vikt 96.125 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 97% Chemical Purity