missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Morpholine-d9, CDN

Produktkod. 30322270
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322270 0.25 g -
30309648 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322270 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND59400.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Morpholine-D9
CAS 203578-31-8
Molekylformel C4 D9 N O
Kvantitet 0.25 g
Synonym Morpholine-d9 (9 CI), 2,2,3,3,4,5,5,6,6-Nonadeuteriomorpholine, Morpholine-D9
InChI formel InChI=1 S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD
LEDER [2 H]N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,5,5,6,6-nonadeuteriomorpholine
Molekylvikt (g/mol) 96.176
Formel vikt 96.125 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 97% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.