Läs mer
Morpholine, Mikromol™
Produktkod. 18022100
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18022100 100 mg
1 options
Produktkod. 18022100 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0267.06
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Morpholine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholine
CAS 110-91-8
Analyt- eller komponentnamn Morpholine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Morpholine, Molsidomine Imp. E (EP), Molsidomine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
LEDER C1COCCN1
IUPAC-namn Morfolin
Molekylvikt (g/mol) 87.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 87,0684 g/mol