Läs mer
Morpholine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15866410
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866410 1 L 1 L
15856410 100 mL 100ml
15849270 500 mL 500ml
15859270 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15866410 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8061271000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-91-8
Specifikationer
Smältpunkt -5°C
Densitet 1.00 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 129°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00005972
Kvantitet 1 L
Synonym Morpholine, Tetrahydro-1,4-oxazine, Morpholine
Molekylvikt (g/mol) 87.12