Läs mer
Morpholine, TRC
Produktkod. 30012293
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012293 25 mL
30006401 10 mL
30003736 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012293 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM72372525ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-91-8
Molekylformel C4 H9 N O
Molekylvikt (g/mol) 87.12
Synonym Morpholine, Molsidomine Imp. E (EP), Morpholine (8CI, 9CI, ACI), 1-Oxa-4-azacyclohexane, 2H-1,4-Oxazine, tetrahydro-, 4H-1,4-Oxazine, tetrahydro-, BASF 238, Diethylene imidoxide, Diethylene oximide, Diethylenimide oxide, Drewamine, NSC 9376, p-Isoxazine, tetrahydro-, Tetrahydro-1,4-oxazine, Tetrahydro-2H-1,4-oxazine, Tetrahydro-p-oxazine
IUPAC-namn Morfolin
LEDER C1COCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morpholine
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Formel vikt 87.0684