Läs mer
Morpholinium Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| CAS | 10024-89-2 |
| Smältpunkt | 174°C to 178°C |
| MDL-nummer | MFCD00071711 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride, Morpholinium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.58 |
| Kvalitet | Research |