Läs mer
Morfolino(4-piperidinyl)metanonhydroklorid,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3076346
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10577073 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10768334 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10577073 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO01171CB
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 63214-57-3
Molekylformel C10H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 198.27
MDL-nummer MFCD03372501
InChI-nyckel UVDVXQHUTBCRKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidine-4-carbonyl morpholine, morpholino piperidin-4-yl methanone, 4-piperidin-4-ylcarbonyl morpholine, morpholin-4-yl piperidin-4-yl methanone, 4-4-piperidinylcarbonyl morpholine, morpholin-4-yl-piperidin-4-yl-methanone, morpholin-4-yl 4-piperidyl ketone, 4-piperidin-4-yl carbonyl morpholine, methanone, 4-morpholinyl-4-piperidinyl
PubChem CID 1520211
LEDER O=C(C1CCNCC1)N1CCOCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Morpholino(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 4-(piperidin-4-karbonyl)morfolin
Formel vikt 234.73
Procent renhet 90%