Läs mer
Morphothiadin, MedChemExpress
Beskrivning
Morphothiadin is a potent inhibitor on the replication of both wild-type and adefovir-resistant HBV with an IC50 of 12 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Morphothiadin |
| CAS | 1092970-12-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22BrFN4O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GLS4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (122.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(C1=C(CN2CCOCC2)NC(C3=NC=CS3)=NC1C4=CC=C(F)C=C4Br)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 509.39 |
| Visa mer |