Läs mer
Morphothion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Morphothion |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16NO4PS2/c1-11-14(15,12-2)16-7-8(10)9-3-5-13-6-4-9/h3-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 285.0258 |