Läs mer
LTE Scientific™ Morrison Kasta Box
Produktkod. 12725395
Change view
Djup (metriskt) Utanför:
230 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt) Utanför unitSize
12725395 315 mm Varje
12715395 230 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12725395 Leverantör LTE Scientific™ Leverantörsnummer TC/MOR/02
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kassera lådor för användning med LTE Scientific™ Touchklav autoklaver.
  • Storlek 1: 230 x 430 x 230 mm
  • Storlek 2: 230 x 430 x 315 mm
Specifikationer
Djup (metriskt) Utanför 315 mm
För användning med (utrustning) Touchklav autoklaver
Höjd (metrisk) Exteriör 230 mm
Produkttyp Morrison Kasta Box
Bredd (metrisk) Exteriör 430 mm