Läs mer
Morroniside, MedChemExpress
Beskrivning
Morroniside has neuroprotective effect by inhibiting neuron apoptosis and MMP2/9 expression.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Morroniside |
| CAS | 25406-64-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H26O11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (246.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (123.04 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO)([H])O[C@H]2[C@@]([C@@H]3C)([H])[C@@](C[C@H](O)O3)([H])C(C(OC)=O)=CO2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.38 |
| Formel vikt | 406.38 |
| Visa mer |