Läs mer
Morroniside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Morroniside |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O11/c1-6-11-7(3-10(19)26-6)8(15(23)24-2)5-25-16(11)28-17-14(22)13(21)12(20)9(4-18)27-17/h5-7,9-14,16-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+,9+,10+,11+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 406.1475 |