Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasbruk
Produktkod. 12347462
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
120 ml
300 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
80 mm
100 mm
120 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
75 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12347462 100 ml 80 mm 60 mm Varje
12662022 300 ml 120 mm 90 mm Varje
12652022 120 ml 100 mm 75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12347462 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 718234
I lager
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion. Pyrex™ Borosilikatglasmortel är en slipskål idealisk för att bereda sammansättningar, blanda och mala pulver. För användning med Pyrex™ Pistel som säljs separat.
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • För användning med Pyrex™ mortelstöt (säljs separat)
  • Idealisk för att bereda föreningar, blanda och mala pulver
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Produkttyp Murbruk
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Pyrex™ mortelstöt
För användning med (applikation) Idealisk för att bereda sammansättningar, blanda och mala pulver
Höjd (metrisk) 60 mm
Kapacitet (metrisk) 100 ml