Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasbruk
Produktkod. 12662022
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
120 ml
300 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
80 mm
100 mm
120 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
75 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12662022 300 ml 120 mm 90 mm Varje
12347462 100 ml 80 mm 60 mm Varje
12652022 120 ml 100 mm 75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12662022 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 718247
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion. Pyrex™ Borosilikatglasmortel är en slipskål idealisk för att bereda sammansättningar, blanda och mala pulver. För användning med Pyrex™ Pistel som säljs separat.
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • För användning med Pyrex™ mortelstöt (säljs separat)
  • Idealisk för att bereda föreningar, blanda och mala pulver
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 120 mm
Produkttyp Murbruk
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Pyrex™ mortelstöt
För användning med (applikation) Idealisk för att bereda sammansättningar, blanda och mala pulver
Höjd (metrisk) 90 mm
Kapacitet (metrisk) 300 ml