Läs mer
Bochem™ Mortelspatel
Produktkod. 10018430
Längd (metrisk):
400 mm
Produktkod. 10018430
Brand: Bochem™ 3264
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Mortar Spatula är en dubbelsidig, tung typ spatel för hantering av prover.
  • Dubbelslut
  • Tung typ
Specifikationer
Längd (metrisk) kniv 60 mm
Bredd (metrisk) kniv 25 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 400 mm