Läs mer
Morusin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Morusin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24O6/c1-13(2)5-7-17-22(29)21-19(28)12-20-16(9-10-25(3,4)31-20)24(21)30-23(17)15-8-6-14(26)11-18(15)27/h5-6,8-12,26-28H,7H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 420.1573 |