Läs mer
MedChemExpress Morusin
Produktkod. 16433886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16433886 25 mg
1 options
Produktkod. 16433886 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0622
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Morusin is a prenylated flavonoid isolated from M. australis with various biological activities, such as antitumor, antioxidant, and anti-bacteria property. Morusin could inhibit NF-κB and STAT3 activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 420.45 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 62596-29-6
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.83%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.84 mM)
Synonym Mulberrochromene
Mål NF-κB∣STAT∣Bacterial