missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Morusin

Produktkod. 16440386
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
16440386 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16440386 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0622

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Morusin is a prenylated flavonoid isolated from M. australis with various biological activities, such as antitumor, antioxidant, and anti-bacteria property. Morusin could inhibit NF-κB and STAT3 activity.

Specifikationer

Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 420.45 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 62596-29-6
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.83%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.84 mM)
Synonym Mulberrochromene
Mål NF-κB∣STAT∣Bacterial
Kvantitet 2 mg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.