Läs mer
MOS Antibody (S3.1), DyLight 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 18016774 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18016774 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18016774 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1002784UV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
MOS Monoclonal specifically detects MOS in Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen MOS
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona S3.1
Konjugera DyLight 350
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias c-mos, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC119962, MGC119963, MSV, oncogene MOS, Moloney murine sarcoma virus, Oocyte maturation factor mos, Proto-oncogene c-Mos, proto-oncogene serine/threonine-protein kinase mos, v-mos Moloney murine sarcoma viral oncogene homolog
Gensymboler MOS
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant (Xenopus laevis) Mos fusion protein
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4342
Målarter Xenopus species
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a