Läs mer
Mosapride Citrate Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mosapride Citrate Dihydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClFN3O3.C6H8O7.2H2O/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2 |
| Formel vikt | 649.205 |
| Procent renhet | >95% |