Läs mer
Mosapride citrate, MedChemExpress
Produktkod. 16438398
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16438398 10 mg
16424287 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16438398 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0189A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mosapride citrate
CAS 112885-42-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H33ClFN3O10
Kvantitet 10 mg
Synonym TAK-370 citrate AS-4370 citrate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (162.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OCC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 614.02
Formel vikt 614.02
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation