Läs mer
Mosapride-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mosapride-d5 |
| CAS | 1246820-66-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21H20D5ClFN3O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-5-chloro-2-(ethoxy-d5)-N-[[4-(4-fluorophenyl)methyl]-2-morpholinyl]methyl]benzamide, Mosapid-d5, Mosid-MT-d5, Moza-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClFN3O3/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27)/i1D3,2D2 |
| LEDER | FC1=CC=C(CN2CC(CNC(C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)OCC2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.92 |
| Procent renhet | >95 |