Läs mer
Mosapride N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mosapride N-oxide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClFN3O4/c1-2-29-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(28,7-8-30-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27) |
| Formel vikt | 437.1518 |