Läs mer
Mosapride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mosapride |
| CAS | 112885-41-3 |
| Molekylformel | C21 H25 Cl F N3 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzamide, 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-morpholinyl]methyl]-, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-morpholinyl]methyl]benzamide, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-(4-fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]benzamide, Mosapride, Moza |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClFN3O3/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27) |
| LEDER | CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2CN(Cc3ccc(F)cc3)CCO2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]morpholin-2-yl]methyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.89 |
| Formel vikt | 421.1568 |