missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Motesanib difosfat |
| CAS | 857876-30-3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C22H23N5O. 2 H3O4P |
| Fysisk form | Pulver och/eller flingor |
| Färg | Vit till ljusbrun |
| Renhet | ≥97,5 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?