Läs mer
Motesanib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Motesanib |
| CAS | 453562-69-1 |
| Molekylformel | C22 H23 N5 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(2,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1H-indol-6-yl)-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]-3-pyridinecarboxamide, AMG 706 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23N5O/c1-22(2)14-26-19-12-16(5-6-18(19)22)27-21(28)17-4-3-9-24-20(17)25-13-15-7-10-23-11-8-15/h3-12,26H,13-14H2,1-2H3,(H,24,25)(H,27,28) |
| LEDER | CC1(C)CNc2cc(NC(=O)c3cccnc3NCc4ccncc4)ccc12 |
| IUPAC-namn | N-(3,3-dimethyl-1,2-dihydroindol-6-yl)-2-(pyridin-4-ylmethylamino)pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.45 |
| Formel vikt | 373.1903 |