Läs mer
Motic™ Moticam A1
Produktkod. 17867960
Change view
Sensortyper:
sCMOS
Produktkod. Sensortyper
17867960 sCMOS
1 options
Produktkod. 17867960 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100600101412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2710.00 SEK
    2267.90 SEK / Paket med 1
    Save 442.10 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
De Moticam A1 är idealisk för nykomlingar och avancerade entusiaster som letar efter ett prisvärt digitalt mikroskopinstrument. Fånga allt du behöver i 720p och arbeta med en jämn bildhastighet med alla tillbehör inkluderade.
  • C-fäste för objektiv
  • MotiConnect programvara är tillgänglig för gratis nedladdning (med gratis uppdateringar ingår)
  • Livevisningslägen: 1280 x 720 px, 1024 x 768 px
Specifikationer
Typ Kamera
Produktlinje Moticam A
Inkluderar Fokuserbar lins, 30 mm och 38 mm okularadaptrar, kalibreringsglas, makrovisningsrör, C-ring, USB Kabel, dammskydd
Sensortyper sCMOS
Storlek 1/3,1 tum.
Frekvens (bildfrekvens) 30 fps