Läs mer
Motic™ Moticam A16
Produktkod. 17887960
Change view
Sensortyper:
sCMOS
Produktkod. Sensortyper
17887960 sCMOS
1 options
Produktkod. 17887960 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100600101463
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Det ultimata Moticam för avancerade entusiaster med krävande behov Moticam A16 har en stor 1/2-tums sCMOS-sensor med upplösning över 4K och levererar upp till 15 fps i live-avbildning.
  • C-fäste för objektiv
  • MotiConnect programvara är tillgänglig för gratis nedladdning (med gratis uppdateringar ingår)
  • Livevisningslägen: 4608 x 3456 px, 3264 x 2448 px, 1920 x 1080 px
  • Maximal bildfrekvens: 4608 x 3456 vid 15 fps, 3264 x 2448 vid 15 fps, 1920 x 1080 vid 30 fps
Specifikationer
Typ Kamera
Produktlinje Moticam A
Inkluderar Fokuserbar lins, 30 mm och 38 mm okularadaptrar, kalibreringsglas, makrovisningsrör, C-ring, USB Kabel, dammskydd
Sensortyper sCMOS
Storlek 1/2,3 tum.
Frekvens (bildfrekvens) 15 till 30 fps