Läs mer
Motic™ Moticam A2
Produktkod. 17847960
Change view
Sensortyper:
sCMOS
Produktkod. Sensortyper
17847960 sCMOS
1 options
Produktkod. 17847960 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100600101192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 SEK
    3309.94 SEK / Paket med 1
    Save 635.06 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Ge dig själv ett försprång i digital mikroskopi med stadiga 30 fps och en 1080p-upplösning. De Moticam A2 är ett utmärkt val för alla som vill börja sin resa till live-avbildning och dela med sig av sina upptäckter.
  • Livevisningslägen: 1920 x 1080 px, 1280 x 720 px
  • C-fäste för objektiv
  • MotiConnect programvara är tillgänglig för gratis nedladdning (med gratis uppdateringar ingår)
Specifikationer
Typ Kamera
Produktlinje Moticam A
Inkluderar Fokuserbar lins, 30 mm och 38 mm okularadaptrar, kalibreringsglas, makrovisningsrör, C-ring, USB Kabel, dammskydd
Sensortyper sCMOS
Storlek 1/3,1 tum.
Frekvens (bildfrekvens) 30 fps