Läs mer
Motic™ Moticam A5
Produktkod. 17857960
Change view
Sensortyper:
sCMOS
Produktkod. Sensortyper
17857960 sCMOS
1 options
Produktkod. 17857960 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100600101302
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett idealiskt verktyg för dem som behöver vara flexibla Moticam A5 har en hög upplösning över full HD samtidigt som den bibehåller stadiga 30 fps. Ta skarpa bilder för dokumentation och offentliga presentationer.
  • C-fäste för objektiv
  • MotiConnect programvara är tillgänglig för gratis nedladdning (med gratis uppdateringar ingår)
  • Livevisningslägen: 2592 x 1944 px, 2048 x 1536 px, 1920 x 1080 px
Specifikationer
Typ Kamera
Produktlinje Moticam A
Inkluderar Fokuserbar lins, 30 mm och 38 mm okularadaptrar, kalibreringsglas, makrovisningsrör, C-ring, USB Kabel, dammskydd
Sensortyper sCMOS
Storlek 1/2,8 tum.
Frekvens (bildfrekvens) 30 fps