Läs mer
Motic™ MOTICAM Pro S5 Lite Digital USB Kamera 5,0 MP för mikroskopi (upp till 88,4 fps)
Produktkod. 16523894
Change view
Pixels:
5,0 MP
Produktkod. Pixels
16523894 5,0 MP
1 options
Produktkod. 16523894 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100600101101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14845.00 SEK
    12473.40 SEK / Paket med 1
    Save 2371.60 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Moticam Pro S5 lite digital sCMOS USB Kamera, designad med bakgrundsbelyst sensorteknik för snabb dataöverföring. Anslut den helt enkelt till ditt trinokulära mikroskop och digitalisera enkelt dina prover med hjälp av programvaran Motic Images Plus 3.0 ingår.
  • Bakgrundsbelyst sensorteknik
  • sCMOS-sensorstorlek 2/3 tum.
  • Inspelningsupplösning: 5 MP
  • Livevisningsläge via USB: 2448 x 2048, 1224 x 1024 pixlar
  • Snabba bildhastigheter: 2448 x 2048 vid 37,5 fps, 2024 x 1024 vid 88,4 fps
  • USB 3.1 gränssnitt
  • Motic Images Plus 3.0-programvara ingår för Windows, OSX och Linux
  • Programvarufunktioner: Stillbild och videoinspelning, live- och stillbildsmätning, bildjusteringar, vitbalans, automatisk& manuell exponering, individuellt objektivkalibreringssystem.
  • Tillbehör som ingår: CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsslid, Motic Images Plus 3.0 för Windows/OSX/Linux
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifikat EMC CE
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux eller högre
Kontakttyper USB 3.1
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Visningstyp USB 3.1
För användning med (utrustning) Vilket trinokulärt mikroskop eller stereomikroskop som helst
Inkluderar CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsslid, Motic Images Plus 3.0 för PC/OSX/Linux
Minne Inget minne, bilder sparas på en dator
Pixels 5,0 MP
Kvantitet 1
Nödvändiga tillbehör C-monteringsadapter köps separat
Upplösning 2448 x 2048, 1224 x 1024 pixlar
Sensortyper sCMOS. 2/3 tum.
Garanti 2 år