Läs mer
Motic™ MOTICAM Pro S5 Plus Digital USB Kamera 5,0 MP för mikroskopi (upp till 175,8 fps)
Produktkod. 16600002
Change view
Pixels:
5,0 MP
Produktkod. Pixels
16600002 5,0 MP
1 options
Produktkod. 16600002 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100600101121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26975.00 SEK
    22668.80 SEK / Paket med 1
    Save 4306.20 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Moticam Pro S5 plus digital sCMOS USB Kamera, designad med bakgrundsbelyst sensorteknik för snabb dataöverföring. Anslut den helt enkelt till ditt trinokulära mikroskop och digitalisera enkelt dina prover med hjälp av programvaran Motic Images Plus 3.0 ingår.
  • Bakgrundsbelyst sensorteknik
  • sCMOS-sensorstorlek 2/3 tum.
  • Inspelningsupplösning: 5 MP
  • Livevisningsläge via USB: 2448 x 2048, 1224 x 1024 pixlar
  • Snabba bildhastigheter: 2448 x 2048 vid 68,3 fps, 2024 x 1024 vid 175,8 fps
  • USB 3.1 gränssnitt
  • Motic Images Plus 3.0-programvara ingår för Windows, OSX och Linux
  • Programvarufunktioner: Stillbild och videoinspelning, live- och stillbildsmätning, bildjusteringar, vitbalans, automatisk& manuell exponering, individuellt objektivkalibreringssystem.
  • Tillbehör som ingår: CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsslid, Motic Images Plus 3.0 för Windows/OSX/Linux
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifikat EMC CE
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux eller högre
Kontakttyper USB 3.1
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Visningstyp USB 3.1
För användning med (utrustning) Vilket trinokulärt mikroskop eller stereomikroskop som helst
Inkluderar CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsslid, Motic Images Plus 3.0 för PC/OSX/Linux
Minne Inget minne, bilder sparas på en dator
Pixels 5,0 MP
Kvantitet 1
Nödvändiga tillbehör C-monteringsadapter köps separat
Upplösning 2448 x 2048 eller 1224 x 1024 pixlar
Sensortyper sCMOS. 2/3 tum.
Garanti 2 år