Läs mer
Motic™ MOTICAM S1 Digital USB Kamera 1,2 MP för mikroskopi
Produktkod. 16689991
Change view
Pixels:
1,2 MP
Produktkod. Pixels
16689991 1,2 MP
1 options
Produktkod. 16689991 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100600101081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5480.00 SEK
    4597.05 SEK / Paket med 1
    Save 882.95 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Moticam S1 digital sCMOS USB Kamera, designad med bakgrundsbelyst sensorteknik för snabb dataöverföring. Anslut den helt enkelt till ditt trinokulära mikroskop och digitalisera enkelt dina prover med hjälp av programvaran Motic Images Plus 3.0 ingår.
  • Bakgrundsbelyst sensorteknik
  • sCMOS-sensorstorlek 1/3 tum.
  • Inspelningsupplösning: 1,2 MP
  • Livevisningsläge via USB: 1280 x 960, 640 x 480 pixlar
  • Snabba bildfrekvenser: 1280 x 960 vid 120 fps, 640 x 480 vid 240 fps
  • USB 3.1 gränssnitt
  • Motic Images Plus 3.0-programvara ingår för Windows, OSX och Linux
  • Programvarufunktioner: Stillbild och videoinspelning, live- och stillbildsmätning, bildjusteringar, vitbalans, automatisk& manuell exponering, individuellt objektivkalibreringssystem.
  • Tillbehör som ingår: CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsslid, Motic Images Plus 3.0 för Windows/OSX/Linux
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifikat EMC CE
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux eller högre
Kontakttyper USB 3.1
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Visningstyp USB 3.1
För användning med (utrustning) Vilket trinokulärt mikroskop eller stereomikroskop som helst
Inkluderar CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsslid, Motic Images Plus 3.0 för PC/OSX/Linux
Minne Inget minne, bilder sparas på en dator
Pixels 1,2 MP
Kvantitet 1
Nödvändiga tillbehör C-monteringsadapter köps separat
Upplösning 1280 x 960, 640 x 480 pixlar
Sensortyper sCMOS. 1/3 tum.
Temperaturområde (metriskt). -10 °C till +60 °C icke-kondenserande
Spänning 5 V (från USB Hamn)
Garanti 2 år