Läs mer
Motic™ MOTICAM S12 Digital USB Kamera 12,0 MP för mikroskopi
Produktkod. 16610002
Change view
Pixels:
12,0 MP
Produktkod. Pixels
16610002 12,0 MP
1 options
Produktkod. 16610002 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100600101211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12634.80 SEK
    9602.82 SEK / Paket med 1
    Save 3031.98 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Moticam S12 digital sCMOS USB Kamera, designad med bakgrundsbelyst sensorteknik för snabb dataöverföring. Anslut den helt enkelt till ditt trinokulära mikroskop och digitalisera enkelt dina prover med hjälp av programvaran Motic Images Plus 3.0 ingår.
  • Bakgrundsbelyst sensorteknik
  • sCMOS-sensorstorlek 0,59 tum.
  • Infångningsupplösning: 12 MP
  • Livevisningsläge via USB: 4000 x 3000, 2048 x 1080 pixlar
  • Snabba bildfrekvenser: 4000 x 3000 vid 25 fps, 2048 x 1080 vid 50 fps
  • USB 3.1 gränssnitt
  • Motic Images Plus 3.0-programvara ingår för Windows, OSX och Linux
  • Programvarufunktioner: Stillbild och videoinspelning, live- och stillbildsmätning, bildjusteringar, vitbalans, automatisk& manuell exponering, individuellt objektivkalibreringssystem.
  • Tillbehör som ingår: CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsslid, Motic Images Plus 3.0 för Windows/OSX/Linux
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifikat EMC CE
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux eller högre
Kontakttyper USB 3.1
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Visningstyp USB 3.1
För användning med (utrustning) Vilket trinokulärt mikroskop eller stereomikroskop som helst
Inkluderar CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsslid, Motic Images Plus 3.0 för PC/OSX/Linux
Minne Inget minne, bilder sparas på en dator
Pixels 12,0 MP
Kvantitet 1
Nödvändiga tillbehör C-monteringsadapter köps separat
Upplösning 4000 x 3000 eller 2048 x 1080 pixlar
Sensortyper sCMOS. 0,59 tum
Garanti 2 år