Läs mer
Motic™ Moticam S20 Digital USB Kameralösning
Beskrivning
Motic™ sCMOS-kameror är utvecklade av tysk ingenjörskonst, kompletta med tillverkningskvalitet, teknisk precision och lätt design. Den accelererade dataavläsningen (Rolling Shutter) gör det också möjligt att arbeta med fenomen som rör sig snabbt. Under hela din kameras livstid kan du ladda ner gratis programuppdateringar.
Genom att ansluta din Moticam till din dator kommer du att kunna arbeta med vår välkända programvara, Motic™ Images Plus 3.0, som ingår i paketet. Visa, fånga, redigera, mät, gör rapporter...njut av alla dess standardfunktioner och nya inpackade i ett nytt, användarvänligt gränssnitt.
- Stillbilds- och videoinspelning, live- och stillbildsmätningar och justeringar
- Vitbalans, automatisk och manuell exponering, individuellt objektivkalibreringssystem
- Fästbar digital kamera med C-fäste
- Olika liveupplösningar tillgängliga
- Fästbar USB 3.1 utgång
- Programvara (Motic™ Images Plus 3.0) ingår för Windows, OSX och Linux
- Motic™ 4-punkts kalibreringsglas
- 2 GHz dualcore-processor
- RAM-minne 2 GB, minsta videominne 512 MB
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Kompatibilitet (operativsystem) | Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux eller högre |
| Kontakttyper | USB 3.1 |
| Visningstyp | Bo |
| Synfält | 15,9 mm |
| För användning med (applikation) | Högupplöst bildutskrift |
| För användning med (utrustning) | Trinokulärt mikroskop, C-monteringsadapter |
| Huvud stil | Trinokulär |
| Inkluderar | CS Ring Adapter, USB 3.1 Kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Bilder Plus 3.0 |
| Show More |