Läs mer
Motic™ MOTICAM S3 Digital USB Kamera 3,0 MP för mikroskopi
Produktkod. 16699991
Change view
Pixels:
3,0 MP
Produktkod. Pixels
16699991 3,0 MP
1 options
Produktkod. 16699991 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100600101091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7550.00 SEK
    5761.69 SEK / Paket med 1
    Save 1788.31 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Moticam S3 digital sCMOS USB Kamera, designad med bakgrundsbelyst sensorteknik för snabb dataöverföring. Anslut den helt enkelt till ditt trinokulära mikroskop och digitalisera enkelt dina prover med hjälp av programvaran Motic Images Plus 3.0 ingår.
  • Bakgrundsbelyst sensorteknik
  • sCMOS-sensorstorlek 0,36 tum.
  • Inspelningsupplösning: 3 MP
  • Livevisningsläge via USB: 2048 x 1536, 1920 x 1080 pixlar
  • Snabba bildfrekvenser: 2048 x 1536 vid 60 fps, 1920 x 1080 vid 60 fps
  • USB 3.1 gränssnitt
  • Motic Images Plus 3.0-programvara ingår för Windows, OSX och Linux
  • Programvarufunktioner: Stillbild och videoinspelning, live- och stillbildsmätning, bildjusteringar, vitbalans, automatisk& manuell exponering, individuellt objektivkalibreringssystem.
  • Tillbehör som ingår: CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsslid, Motic Images Plus 3.0 för Windows/OSX/Linux
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifikat EMC CE
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux eller högre
Kontakttyper USB 3.1
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Visningstyp USB 3.1
För användning med (utrustning) Vilket trinokulärt mikroskop eller stereomikroskop som helst
Inkluderar CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsslid, Motic Images Plus 3.0 för PC/OSX/Linux
Minne Inget minne, bilder sparas på en dator
Pixels 3,0 MP
Kvantitet 1
Nödvändiga tillbehör C-monteringsadapter köps separat
Upplösning 2048 x 1536 eller 1920 x 1080 pixlar
Sensortyper sCMOS. 0,36 tum.
Garanti 2 år